Learn More
Micronova™ Kit de nettoyage de la hotte
Kit de nettoyage stérile pour hottes de nettoyage, isolateurs et armoires de sécurité.
Marque: Micronova™ HK6-10
Includes: Un adaptateur T-Mop™ de 10 po, un manche de 25 po (63,5 cm) de long en acier inox pour atteindre l’arrière et le haut de la hotte, 12 housses NovaPoly™ T-Mop™ et une PolyMitt
Description
Le kit de nettoyage T-Mop™ pour hottes Micronova est conçu pour simplifier le nettoyage des hottes, des isolateurs et des armoires de sécurité. Chaque kit comprend : un adaptateur T-Mop™ de 10 pouces, une poignée de 25 pouces, douze housses T-Mop™ en polyester et un MittWipe™. Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
- Kit de nettoyage de la hotte
- Pour le nettoyage des hottes, isolateurs et armoires de sécurité
- Inclut : Un adaptateur T-Mop™ de 10 pouces, une poignée de 25 pouces, douze housses T-Mop™ en polyester et un MittWipe™
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Tous les composants passent à l'autoclave.
Spécification
Kit de nettoyage | |
25 po | |
63,5 cm | |
25,4 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
Adaptateur T-Moptrade; de 10 po, manche en acier inox de 25 po pour atteindre l’arrière et le plafond de la hotte, 12 housses NovaPolytrade; T-Moptrade; et une lingette en forme de gant PolyMitt | |
Nettoyage et désinfection de hottes et d’espaces de taille réduite |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
10 po | |
Non | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Hottes de confinement et armoires de biosécurité | |
NovaPoly, 100 % polyester à maille lisse, acier inox 304 |