Learn More
Cole-Parmer™ Emballage isolé compact ThermoSafe™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
6 x 6 x 6 po
8 x 8 x 11 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les emballages compacts ont un intérieur cylindrique pour contenir des tubes, des flacons et d’autres petits articles
- Ajoutez autant de blocs réfrigérants que nécessaire
- Pour les matières non dangereuses uniquement
Spécification
Spécification
| Hauteur (impériale) | 11 in |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Largeur (impériale) | 8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 8 x 8 x 11 po |
| Diamètre (impériale) | 4,8 in |
| Type | Emballage compact à isolation thermique |
| Quantité | 1/boîte |