Learn More
Cole-Parmer™ Emballage isolé compact ThermoSafe™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
6 x 6 x 6 po
8 x 8 x 11 po
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
- Les emballages compacts ont un intérieur cylindrique pour contenir des tubes, des flacons et d’autres petits articles
- Ajoutez autant de blocs réfrigérants que nécessaire
- Pour les matières non dangereuses uniquement
Specifications
Specifications
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Longueur (impériale) | 6 po |
| Largeur (impériale) | 6 po |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 6 x 6 po |
| Diamètre (impériale) | 3 in |
| Type | Emballage compact à isolation thermique |
| Quantité | 1/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction