Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Tornado™ T5700/T5800
Click to view available options
Modèle:
T5700
T5800
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparents
Frame Type:
Branches latérales réglables courbées
Branches sportives
Description
- Type de produit : Lunettes de sécurité
- Matériau (monture) : Polycarbonate (PC)
- Matériau (verre) : Polycarbonate (PC)
- Couleur (monture) : Noir
- Revêtement des verres : Revêtement 4A (anti-buée, anti-rayures, anti-statique et anti-UV)
- Résistance aux chocs : Bille en acier de 6 mm à 45 m/s
- Résistance à la chaleur jusqu’à 80°C
- Type de monture : Branches courbes entièrement réglables ou extrémités de branches extensibles droites non pivotantes
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 1F |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-statique, Anti-rayures, Anti-UV |
Teinte de la lentille | Fumée |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Protection oculaire |
Couleur de la monture | Noir |
Modèle | T5800 |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 30 g |
Matériau | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Lunettes de sécurité Tornado™ T5700/T5800 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu