Learn More
Honeywell™ Protecteurs frontaux Supervizor
Code produit. 11816990
Click to view available options
Description:
Protecteur frontal avec bandeau à cliquet
Visière en PC transparent de 230 mm
Visière en acétate transparent de 200 mm
Lens Material:
Acétate
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Modèle:
SV9AC
SV9PC
Code produit. 11816990
Marque: Honeywell™ 1002297
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gamme de protections faciales montées sur casque robustes à usage intensif avec compatibilité de protection auditive. Les protections faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor offrent une large sélection de viseurs pouvant être adaptés au risque / à l’application spécifique.
  • Recommandée pour l’industrie chimique, forestière, entre autres
  • Protège contre les dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les gaz, les vapeurs et la fumée
  • Protection maximale autorisant les mouvements de la tête sans aucune gêne
  • La visière pliée sur les côtés permet un ajustement sans espace et suit les contours du visage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Protecteur frontal avec bandeau à cliquet
Type de produit Protection faciale Supervizor
Nb par paquet 1paire
Lens Material Polycarbonate