Learn More
Honeywell™ X2 RESERVOIR 13L EYESALINE réservoir de solution Eyesaline 13 l
Product Code. 11944978
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Station de lavage oculaire d’urgence portable Fendall 1000
missing translation for 'unitSize'
2 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11944978
missing translation for 'mfr': Honeywell™ 320010500000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Nozzle assembly, delivery hose, and solution cartridges
Sperian Saline Cartridges
  • Réservoir de solution Eyesaline™ 13L
  • Le lot de 2
Order Info
Each case contains two cartridges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 447.99 oz.
Capacité (métrique) 13248.64 mL
À utiliser avec (équipement) Station de lavage oculaire d’urgence portable Fendall 1000
Comprend Nozzle Assembly, Delivery Hose and Solution Cartridges
Type de produit Eyewash Cartridge
Poids (impériale) 152.1 lb.
Poids (métrique) 69 kg