Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Description
- Ambidextrous design makes them especially economical contact
- Heat up to 250 °C
- Suitable for food handling according to EU 1935/2004
- Good thermal insulation
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | IFA 0401104 |
Couleur | Yellow, Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Para-Aramid, Carbon Fiber |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
Temperature (Metric) Max | 250°C |
Longueur (métrique) | 240-260 cm |