Learn More
Brady™ Lecteur Bluetooth Honeywell Enhanced Xenon 1952H HD
Click to view available options
Type de connexion:
Bluetooth, USB
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce lecteur intègre une architecture de décodage révolutionnaire et un capteur personnalisé, permettant une profondeur de champ étendue, une lecture plus rapide et plus fiable des codes-barres de mauvaise qualité
- Des codes-barres linéaires haute densité aux codes 2D sur l'écran d'un appareil mobile, le lecteur Xenon 1952H HD décode pratiquement tous les codes-barres en toute simplicité
- Celui-ci est équipé d'une radio Bluetooth Classe 2, v2.1, permettant une totale liberté de mouvement jusqu'à 10 m de la base, et d'une batterie d'une autonomie de 14 heures
- Pour plus de commodité, un système de radiomessagerie permet de localiser les lecteurs égarés
Spécification
Spécification
| Description | Capteur d’imageur haute densité |
| Type de connexion | Bluetooth, USB |
| Alimentation électrique | Lithium-ion Battery |
| Alternate Part Number | XENON 1952HHD |