Learn More
Sperian™ Bouchons d’oreille avec cordon à usage unique Honeywell™ Laser Lite
Click to view available options
Couleur : Jaune et magenta
Description
- Couleurs vives
- Le profilé en forme de T facilite l’insertion et le retrait du conduit auditif
- Port longue durée confortable
- Idéal pour les industries de traitement à faible tolérance pour les déchets d’emballages
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune, magenta |
Dimensions | Universal |
Quantité | 100/Bte |
Plug Shape | En forme de T |
Type de produit | Bouchon d’oreille |
Jetable | Oui |