Learn More
Sperian™ Écran facial Clearways Honeywell™
Click to view available options
Type de produit:
Protection faciale Clearways
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Néant
Lens Material:
Acétate
PC
S/O
Description
- Recommandée pour l’agriculture, l’industrie chimique, forestière
- Protège contre des dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures, etc.
- La visière intégrale sûre, pratique et économique assure une protection supplémentaire
Informations sur la commande
Remarque : L’image montre à la fois le protecteur frontal et la visière. Les deux éléments doivent être commandés séparément. Voir protecteur frontal (11886980) et visières (11806990, 12652733 ou 11896980).
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 1 F |
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Type de produit | Protection faciale Clearways |
Modèle | CV84AN |
Nb par paquet | 1/boîte |
Lens Material | Acétate |