Learn More
Sperian™ Écran facial Clearways Honeywell™
Code produit. 11886980
Click to view available options
Type de produit:
Protection faciale Clearways
Visor
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Néant
Lens Material:
Acétate
Polycarbonate
S/O
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11886980
Marque: Sperian™ 1002346
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent à la fois résistance et durabilité grâce aux visières de rechange économiques disponibles en acétate ou PC. Les écrans faciaux Sperian™ Honeywell™ Clearways sont suffisamment légers et confortables pour être portés toute la journée.
  • Recommandée pour l’agriculture, l’industrie chimique, forestière
  • Protège contre des dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les impacts, les éclaboussures, etc.
  • La visière intégrale sûre, pratique et économique assure une protection supplémentaire
Informations sur la commande
Remarque : L’image montre à la fois le protecteur frontal et la visière. Les deux éléments doivent être commandés séparément. Voir protecteur frontal (11886980) et visières (11806990, 12652733 ou 11896980).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 1 F
Revêtement de la lentille Néant
Type de produit Protection faciale Clearways
Modèle CB14
Nb par paquet 1paire
Matériau Polypropylène
Lens Material S/O