Learn More
Honeywell Analytics™ Détecteurs monogaz GasAlert Extreme
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. The GasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiring minimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
Marque:  Honeywell Analytics™ GAXTXDL
Code nomenclature Nacres: GB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Code produit. 11995535
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
Détecteur GasAlert Extrême
• Détecteur monogaz à cellule remplaçable (durée de vie des cellules: 2 ans)
• 9 gaz au choix
• Affichage continu de la concentration du gaz détecté
• Alarmes sonore, visuelle et vibreur
• Enregistrement et impression des 10 dernières alarmes
• Enregistreur de données sur plus d'1 mois en intervalle de 5 s
• Alarmes 2 niveaux d'alarme, haute et basse, définies selon la législation. Triple témoins lumineux rouges clignotants. Sirène de 95dB à 0,3 m. Vibreur. Alarme batterie faible, capteur défaillant, avertissement de désactivation
• Mémoire
• Mémorise les 10 dernières alarmes rencontrées avec transfert infrarouge en option, sur imprimante ou PC par port USB du:
• Type de gaz
• Niveau d'exposition maximal (ppm ou %)
• Durée d'alarme
• Temps écoulé depuis la dernière alarme
• Durée cumulative d'alarme
• Durée de vie restante
• Construction Boîtier antichoc compact, étanche IP67, léger. Affichage numérique LCD continu de la concentration. Affichage sur demande des seuils d'alarme, des expositions VME, VLE et maximales. Autonomie pile 2 ans
• Fonction enregistreur
• En plus du détecteur: Enregistrement de tous les événements en mémoire tournante sur 2 mois. Transfert infrarouge sur imprimante ou PC par port USB
• Détecteur enregistreur
Spécification
Spécification
ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: European Conformity, Class I, Division 1, Group A, B, C, D, Class II, Division 1, Group E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMC Directive 89/336/EEC
2.8 cm
Oxygen Detector
9.52 cm
0 to 30%
-20°C to +50°C
2.9 oz.
2 in.
1.1 in.
Oxygène
3.75 in.
0 to 99%
-4°F to +122°F
2 Years
83g
5.08 cm