Learn More
Lunettes de sécurité à revêtement dur transparentes de série A800 Honeywell™
Offrant une protection agréable pour les yeux. Les lunettes de sécurité à revêtement dur transparent de série A800 Honeywell™ Sperian™ sont durables et anti-rayures.
Marque: Honeywell Safety Products 1015370
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un profil fin offre un ajustement idéal pour les utilisateurs avec des visages plus petits
- Le style sportif offre un ajustement tendance
- Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate à base 9
- Offre un champ de vision sans distorsion à 180°
- Les branches ont des inserts rembourrés doux avec une flexibilité supplémentaire intégrée
- L’embout nasal souple est conforme à diverses formes de ponts de nez
Spécification
Normes ANSI Z87.1-2003 | |
Transparent | |
Usage général et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage, protection anti-buée, protection contre les arcs électriques (filtrage des UV à 100 %) | |
10/boîte |
Revêtement durci | |
Lunettes de protection faciale et oculaire | |
Gris | |
Polycarbonate |