Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité anti-buée transparentes série A700 Honeywell™
Click to view available options
:
Type de produit : Lunettes de sécurité ; revêtement des verres : FogBan
Description
- Minimisent l’apparition de buée des verres dans des conditions extrêmes
- À un prix abordable et économique pour votre entreprise
- Structure légère avec des branches de sport et des manchons de branche souples
- Pont de nez universel moulé
- Offrent un ajustement sécurisé et enveloppant pour le confort quotidien
- Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate à base 8
- Offre un champ de vision sans distorsion à 180°
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Transparent |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |