Learn More
Sperian™ Masques respiratoires de qualité supérieure Honeywell™ série 4000
Réduisent le risque de contamination et de fuite, empêchent les irritations et les allergies et améliorent la sécurité. Les masques Sperian™ Honeywell™ 4000 série Premium sont faciles à stocker et à transporter.
Marque: Sperian™ 1005630
Description
- Conditionnés individuellement, à usage unique
- Avec joint à bride Willtech™ hypoallergénique ultra-souple
- Avec propriétés d’absorption et film étanche pour un confort et un ajustement exceptionnels pendant de longues périodes
- Plaquette de nez réglable préformée et colorée
- Intérieur vaste avec mentonnière intégrée
- Ultra-léger et doté d’une coque externe résistante aux liquides
- Sangles coulissantes, très flexibles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, CE | |
FFP3 | |
M | |
Industries textile et sidérurgique, exploitation minière, construction, carrosserie, menuiserie, activités agricoles et horticoles, industrie alimentaire, découpage et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industrie nucléaire, traitement des déchets toxiques, batterie, risques biologiques, etc. | |
Appareil respiratoire ML 4311 | |
Poussières, brouillards, vapeurs |
Oui | |
Protection respiratoire | |
Oui | |
Oui | |
10/paquet | |
Pliage à plat |