Learn More
Sperian™ Masques respiratoires confortables Honeywell™ série 2000
Conception ergonomique qui offre d’excellents niveaux de confort et de réglage. La forme des masques Sperian™ Honeywell™ 2000 série Comfort les rend parfaitement compatibles avec le port de lunettes.
Marque: Sperian™ 1031593
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conditionnée pliée à plat dans des sachets étanches individuels pour le transport et le stockage
- Testée selon les critères “dolomite” démontrant la résistance des masques à l’obturation au fil du temps
- Avec une soupape d’expiration haute efficacité pour la protection
- Un joint facial double couche offre confort et protection
Spécification
EN 149 : 2001 A1 : 2009 | |
FFP2 | |
M | |
Agriculture, construction automobile et fabrication de pièces, bâtiment et construction, restauration, industries chimiques, industries agro-alimentaires, fonderie, industrie générale, industries du verre, espaces verts, industrie sidérurgique, laboratoire, maintenance, industrie médicale et pharmaceutique | |
2211 FFP2V | |
Pliage à plat |
Oui | |
Protection respiratoire | |
Oui | |
Oui | |
20/paquet |