Learn More
Sperian™ Masques respiratoires confortables Honeywell™ série 2000
Conception ergonomique qui offre d’excellents niveaux de confort et de réglage. La forme des masques Sperian™ Honeywell™ 2000 série Comfort les rend parfaitement compatibles avec le port de lunettes.
Marque:  Sperian™ 1031592
Code produit. 15361141
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Conditionnée pliée à plat dans des sachets étanches individuels pour le transport et le stockage
  • Testée selon les critères “dolomite” démontrant la résistance des masques à l’obturation au fil du temps
  • Avec une soupape d’expiration haute efficacité pour la protection
  • Un joint facial double couche offre confort et protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 149 : 2001 A1 : 2009
FFP2
M
Agriculture, construction automobile et fabrication de pièces, bâtiment et construction, restauration, industries chimiques, industries agro-alimentaires, fonderie, industrie générale, industries du verre, espaces verts, industrie sidérurgique, laboratoire, maintenance, industrie médicale et pharmaceutique
2110 FFP2
Pliage à plat
Oui
Protection respiratoire
Oui
Oui
25/paquet