Learn More
Homopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472398
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’homopipérazine est utilisée pour préparer du 1,4-bis-(2 -thiazolyl)-1,4-diazacyloheptane en réagissant avec le 2-bromo-thiazole. Il agit comme intermédiaire pour le répaglinide et le chlorhydrate de fasudil. Il est également utilisé dans la préparation de récepteurs antagonistes H3 puissants qui sont utilisés pour le traitement des conditions neurodégénératives. De plus, il est utilisé dans les matériaux vésicants, cosmétiques, émulsifiants et énergétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour le fer. Dans les produits pharmaceutiques, il est utilisé comme antipyrétique et réduit le sucre dans le sang, l’adiposité et a des effets calmants, antipsychotiques et anti-nerveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-66-8
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00006933
Clé InChI FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
CID PubChem 68163
Nom IUPAC 1,4-diazépine
SMILES C1CNCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Homopiperazine
Point de fusion 38°C to 44°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 168°C to 170°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Odeur Amine-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 102711
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 100.17
Pourcentage de pureté 98%