Learn More
Homopipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’homopipérazine est utilisée pour préparer du 1,4-bis-(2 -thiazolyl)-1,4-diazacyloheptane en réagissant avec le 2-bromo-thiazole. Il agit comme intermédiaire pour le répaglinide et le chlorhydrate de fasudil. Il est également utilisé dans la préparation de récepteurs antagonistes H3 puissants qui sont utilisés pour le traitement des conditions neurodégénératives. De plus, il est utilisé dans les matériaux vésicants, cosmétiques, émulsifiants et énergétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour le fer. Dans les produits pharmaceutiques, il est utilisé comme antipyrétique et réduit le sucre dans le sang, l’adiposité et a des effets calmants, antipsychotiques et anti-nerveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L’homopipérazine est utilisée pour préparer du 1,4-bis-(2 -thiazolyl)-1,4-diazacyloheptane en réagissant avec le 2-bromo-thiazole. Il agit comme intermédiaire pour le répaglinide et le chlorhydrate de fasudil. Il est également utilisé dans la préparation de récepteurs antagonistes H3 puissants qui sont utilisés pour le traitement des conditions neurodégénératives. De plus, il est utilisé dans les matériaux vésicants, cosmétiques, émulsifiants et énergétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion pour le fer. Dans les produits pharmaceutiques, il est utilisé comme antipyrétique et réduit le sucre dans le sang, l’adiposité et a des effets calmants, antipsychotiques et anti-nerveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Homopiperazine |
Point de fusion | 38°C to 44°C |
Densité | 0.95 |
Point d’ébullition | 168°C to 170°C |
Point d’éclair | 64°C (147°F) |
Odeur | Amine-like |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3259 |
Beilstein | 102711 |
Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |