Learn More
Homoharringtonine, Tocris Bioscience™
Code produit. 18712694
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Inhibitor of protein synthesis; antileukemic agent
Inhibitor of protein synthesis. Blocks elongation phase of translation by binding to the 60-S ribosome subunit. Antileukemic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Homoharringtonine
CAS 26833-87-4
Formule moléculaire C29H39NO9
Numéro MDL MFCD05618221
Quantité 10 mg
Synonyme dsstox_cid_25678, dsstox_rid_81052, dsstox_gsid_45678
Clé InChI HYFHYPWGAURHIV-ZEDNPHJLSA-N
SMILES COC(=O)CC(O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1[C@@H]2C3=CC4=C(OCO4)C=C3CCN3CCC[C@]23C=C1OC
Nom IUPAC (2R,3S,6R)-4-methoxy-16,18-dioxa-10-azapentacyclo[11.7.0.0²,⁶.0⁶,¹⁰.0¹⁵,¹⁹]icosa-1(20),4,13,15(19)-tetraen-3-yl 1-methyl 3-hydroxy-3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 545.63
CID PubChem 45356872
Poids de la formule 545.63
Pourcentage de pureté >99%