Learn More
Kinematica™ Unité de transmission d’homogénéisateur Polytron™ PT 10-35 GT
Code produit. 10103703 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10103703
Marque: Kinematica™ 11010104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Homogénéisateur compact et économique avec moteur 1200 W pour le traitement d’échantillons plus volumineux. La conception polyvalente permet d’obtenir des échantillons de 1 ml et jusqu’à 4500 ml avec un agrégat de dispersion approprié. Plus de 25 agrégats supplémentaires sont disponibles pour presque toutes les applications de dispersion ou d’homogénéisation.
  • Volumes d’application de 0,1 ml à 10 L
  • Le moteur 1200 W offre une puissance suffisante et une vitesse élevée nécessaires pour une réduction efficace de la taille des particules
  • Contrôle numérique de la vitesse du moteur de 500 à 30 000 tr/min
  • Des vitesses de pointes d’agrégats allant jusqu’à 32 m/s produisent les particules les plus fines possible
  • Le démarrage progressif évite les éclaboussures de l’homogénat à partir du récipient à échantillons
Spécification
Type de produit Unité d’entraînement de l’homogénéiseur
Tension 230 V
Plage de volume (métrique) 0,1 ml à 10 L
À utiliser avec (application) Échantillons difficiles à traiter
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.