Learn More
Velp Scientifica™ Homogénéiseur OV5
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Vitesse:
10 000 à 30 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Homogénéiseur polyvalent
- Un arbre pour toutes les applications
- Sélection de rotors et de stators pour correspondre à l’application
- Volume d’agitation jusqu’à 8 litres (eau) comme homogénéiseur
- Volume d’agitation jusqu’à 40 litres (eau) comme mélangeur à grande vitesse
- Gère les liquides jusqu’à 10 000 mPa*s (cP)
- Vitesse variable de 10 000 à 30 000 tr/min
- L’arbre se raccorde facilement et rapidement à travers un crochet à clipser
- La configuration du rotor / stator peut être assemblée en quelques secondes
- Arbre en acier inox avec joints en PTFE
- Protection anti-surcharge
- Interrupteur de sécurité et démarrage en douceur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Homogénéiseur |
| Vitesse | 10 000 à 30 000 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz, 500 W |
| Puissance | 500 W |
| Capacité (métrique) | 8 L (homogénéiseur), 40 L (mélangeur à grande vitesse) |
| Profondeur (métrique) | 70 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 255 x 70 mm |
| Hauteur (métrique) | 255 mm |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Largeur (métrique) | 255 mm |
| Afficher plus |