Learn More
Tige d’holmium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395108
Tige d’holmium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395108
50 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
50 mm
Code produit. 11395108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044050.DJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement en mylar sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium rod
Note relative au nom ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar
Poids ≈0.28g/mm
Forme Baguette coulée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ02K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number044050.DJ,044050.HF
Numéro de lotN07F033 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044050.DJ,044050.HF
Numéro de lotG12Z061 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044050.DJ,044050.HF
Numéro de lotB21N50 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044050.DJ,044050.HF
Numéro de lotA24X004 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number044050.DJ,044050.HF
Nom du produit
Tige d’holmium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >