Learn More
Pièces d’holmium, dendritique distillé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384258
Pièces d’holmium, dendritique distillé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384258
50 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 11384258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041515.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium pieces
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Distilled dendritic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS21I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2022 Catalog Number041515.09,041515.18,041515.04
Numéro de lotP28I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041515.09,041515.18,041515.04
Numéro de lotH22Q27 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041515.09,041515.18,041515.04
Numéro de lotE12N20 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041515.09,041515.18,041515.04
Numéro de lotU19H033 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number041515.09,041515.18,041515.04
Nom du produit
Pièces d’holmium, dendritique distillé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >