Learn More
Perchlorate d’holmium(III), 50 % w/w dans une solution aqueuse, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Holmium(III) perchlorate |
CAS | 14017-54-0 |
Forme physique | Des mesures |
Quantité | 10 g |
Formule moléculaire | Cl3HoO12 |
Numéro MDL | MFCD00064643 |
Numéro UN | UN3211 |
Synonyme | holmium perchlorate, acmc-20akr8, holmium iii perchlorate solution, perchloric acid holmium iii salt, holmium 3+ triperchlorate, perchloric acid,holmium 3+ salt 8ci,9ci |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Clé InChI | HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K |