Learn More
Iodure d’holmium(III), ultra-sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356888
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11356888
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013635.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13813-41-7
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-41-7
Numéro MDL MFCD00049745
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) iodide
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Paillettes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4727
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 545.64
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic