Learn More
Iodure d’holmium(III), ultra-sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Holmium(III) iodide |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Paillettes |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,4727 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 545.64 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Conditionnement | Ampoule |