Learn More
Fluorure d’holmium(III), anhydre, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370999
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11370999
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011278.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Holmium(III) fluoride is used as an intermediate in the manufacture of glass, metal halide lamp and dopant to garnet laser. It is employed in metallurgy, chemical and physical vapor deposition and in some optical coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-78-6
Formule moléculaire F3Ho
Poids moléculaire (g/mol) 221.93
Numéro MDL MFCD00016142
Clé InChI FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC holmium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) fluoride
Point de fusion 1143°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Grumeau cristallin
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 221.93
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.6 g/mL