Learn More
Hydrate de bromure d’holmium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376648
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11376648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013203.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 223911-98-6 | Br3Ho | 404.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 223911-98-6
Formule moléculaire Br3Ho
Poids moléculaire (g/mol) 404.64
Numéro MDL MFCD00209652
Clé InChI MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme holmium iii bromide hydrate, holmium bromide hydrate, holmium bromide hobr3 , hydrate 9ci
CID PubChem 57375929
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ho+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) bromide hydrate
Point de fusion 914°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4727
Nom IUPAC holmium(3+) ; tribromure ; hydrate
Poids de la formule 404.66 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic