Learn More
Holmium(III) 2,4-pentanedionate, Reacton,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356648
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11356648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013199.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14589-33-4 | C15H21HoO6 | 462.26 g/mol
It is used for Building Blocks of chemicals and , Chemical Synthesis, used as a trihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14589-33-4
Formule moléculaire C15H21HoO6
Poids moléculaire (g/mol) 462.26
Numéro MDL MFCD00050176
Clé InChI UEKRGRZSLATUQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme holmium 2,4-pentanedionate, holmium iii 2,4-pentanedionate, reacton, holmium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy holmio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 24282829
Nom IUPAC holmium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Ho+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) 2,4-pentanedionate
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 462.26
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic