Learn More
Feuille d’holmium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11360679
Feuille d’holmium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360679
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11360679
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000144.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.70 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium
Couleur Argent à gris
Forme physique Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur
Quantité 25 x 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Odeur Odorless
Aspect Silver gray foil
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL01W032 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000144.FF,000144.FI
Numéro de lotL11S019 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000144.FF,000144.FI
Numéro de lotQ10F035 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000144.FF,000144.FI
Numéro de lotK12W043 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000144.FF,000144.FI
Numéro de lotL01W031 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000144.FF,000144.FI
Nom du produit
Feuille d’holmium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >