Learn More
Feuille de métal en holmium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366139
Feuille de métal en holmium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366139
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11366139
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042687.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement en mylar sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-60-0
Formule moléculaire Ho
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD00011049
Clé InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
CID PubChem 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nom IUPAC holmium
SMILES [Ho]
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium foil
Couleur Gris à argent
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.14g/25x25mm
Forme Feuille
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Numéro de lotB20Y037 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Numéro de lotD02Y048 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Numéro de lotD03R013 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Numéro de lotG31K23 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Nom du produit
Feuille de métal en holmium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >