Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marque:  Hoefer™ TE45F
Code produit. 12074637
  • 40.55€ / 4 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Épaisseur de 3 ou 6 mm
  • 4 pièces
Spécification
Spécification
Cuve de transfert TE42, TE62
Mousse
0,25 in
Éponge
4
0,6 cm