Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marque:  Hoefer™ TE25F-1/8
Code produit. 12014727
  • 40.65€ / 4 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Épaisseur de 3 ou 6 mm
  • 4 pièces
Specifications
Specifications
Unité de transfert à mini cuve TE22
Mousse
0,11 in
Éponge
4
0,3 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers