Learn More
Hoefer™ Pièces et accessoires de rechange pour unité de transfert TE : Éponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marque:  Hoefer™ TE45F-1/8
Code produit. 11525634
  • 51.42€ / 4 pièces
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Épaisseur de 3 ou 6 mm
  • 4 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cuve de transfert TE42, TE62
Mousse
0,12 in
Éponge
4
0,3 cm