Learn More
Hoefer™ Espaceurs pour unités d’électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Accessoires pour cuves d’électrophorèse verticales SE 600 Chroma, SE 600 Standard et SE 400
Marque:  Hoefer™ SE6118-2-1.5
Code produit. 12034787
  • 76.45€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plages de 0,75 à 3,0 mm d’épaisseur
  • Longueur de 8, 16 et 24 cm
  • Largeur de 1 à 2 cm
  • 2 Paquets
Spécification
Spécification
Unité d‘électrophorèse verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400
1 x 16 cm x 1,5 mm
0,05 in
16 cm
Entretoise
2/boîte
0,15 cm
0,1 cm