Learn More
Hoefer™ Systèmes d’électrophorèse verticale à refroidissement par air Sturdier™ série SE400
Unités économiques idéales pour les applications dans lesquelles le contrôle de la température n’est pas crucial
1265.00€ - 1465.00€
Spécification
Certifications/Conformité | En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
Température (impériale) maximale | 113°F |
Température (métrique) maximale | 45°C |
Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
Requires: Le peigne et les espaceurs doivent être commandés séparément pour le modèle SE410 Basic.
Code produit | Marque | Dimensions du gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions du gel | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11925418
|
Hoefer™
SE410 |
18 x 24 cm |
1465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10586935
|
Hoefer™
SE400-15-1.5 |
18 x 16 cm |
1265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les unités utilisent un gel ou deux avec la plaque de séparation en option
- Le support de coulage intégré scelle les sandwichs sans fuite sans ruban adhésif
- Construction robuste moulée par injection pour un assemblage et une durabilité faciles dans les laboratoires à haute utilisation
- Les plaques, pinces, espaceurs et peignes sont interchangeables avec les unités de la série SE600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, marquage CE.
Spécification
En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
700 ml | |
7,08 in | |
18 cm | |
15 cm | |
20 w |
Jusqu’à 80 % | |
45°C | |
23,66 oz. | |
9,44 in | |
24 cm | |
5,9 in | |
500 V | |
60 mA |