Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 260, espaceurs en T
À utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE 260
Marque: Hoefer™ SE2619T-2-1.0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Longueur : 10,5 cm
Spécification
Blanc | |
Espaceur en forme de T | |
0,03 in | |
10,5 cm |
Unité d’électrophorèse verticale SE 260, MiniVE™ | |
PVC | |
0,1 cm | |
0,1 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction