Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 260, espaceurs en T
À utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE 260
Marque:  Hoefer™ SE2619T-2-1.5
Code produit. 12024657
  • 56.35€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PVC
  • Longueur : 10,5 cm
Spécification
Spécification
Gris
Espaceur en forme de T
0,05 in
10,5 cm
Unité d’électrophorèse verticale SE 260, MiniVE™
PVC
0,15 cm
0,1 cm