Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 260, espaceurs en T
À utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE 260
Marque: Hoefer™ SE2619T-2-.75
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Longueur : 10,5 cm
Spécification
Gris | |
Espaceur en forme de T | |
0,02 in | |
10,5 cm |
Unité d’électrophorèse verticale SE 260, MiniVE™ | |
PVC | |
0,07 cm | |
0,1 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction