Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, plaques
Click to view available options
Type:
Plaque de verre entaillée à faible fluorescence
Plaque de verre à faible fluorescence
Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée
Matériau:
Oxyde d’aluminium
Verre
Quantité:
1/boîte
10/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- 10 x 8 cm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale SE 250 |
| Type | Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée |
| Matériau | Oxyde d’aluminium |
| Quantité | 10/boîte |