Learn More
Hoefer™ Accessoire pour unité d’électrophorèse verticale SE 250, plaques
Utiliser avec l’unité d’électrophorèse verticale SE250. Accessoire d’unité d’électrophorèse verticale SE250 Hoefer™, les plaques sont disponibles dans une variété de styles pour des besoins particuliers.
Marque:  Hoefer™ SE202P-10
Code produit. 10380735
  • 92.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 10 x 8 cm
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale SE 250
Verre
Rectangulaires
Plaque de verre à faible fluorescence
10/boîte