Learn More
Hoefer™ Fil Platinum
Fil de platine de rechange, diamètre 0,01 po
449.00€ - 716.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,01 in |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 0,25 mm |
Matériau | Platinum |
Type de produit | Fil Platinum |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15588981
|
Hoefer™
SE6004-36 |
36 in |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15598981
|
Hoefer™
SE6004-72 |
72 in |
716.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le fil de platine est relativement fragile. La manipulation et l’installation de fils de platine sont des tâches qui requièrent un professionnel.
Spécification
0,01 in | |
0,25 mm | |
Platinum | |
Fil Platinum |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Fil Platinum