Learn More
Hoefer™ Électrophorèse verticale intégrée miniVE
Effectuez l’électrophorèse et le transfert électrique dans une unité robuste et compacte.
Marque:  Hoefer™ SE300
Code produit. 15588971
  • 848.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Basic
Spécification
Spécification
Électrophorèse des protéines, transfert électronique (transfert)
Chambre pour tampon inférieure (réservoir) ; modules de gel avec joints, 2 ensembles de couvercle de sécurité avec câbles haute tension ; autocollants de localisation de puits, 2 pièces ; joint ToolGel pour plaque de séparation Wonder Wedge
32 x 37 x 14 cm
Jusqu’à 80 %
Basic