Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert d’électrophorèse standard et mini
Les ensembles d’équipements économiques fournissent des solutions d’électrophorèse éprouvées pour le transfert Western
2570.00€ - 3485.00€
Spécification
Tension | 300 V |
---|---|
Puissance | 90 w |
Ampérage | 500 mA |
Includes: The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11955388
|
Hoefer™
360622 |
Unité verticale double refrigération Deluxe, cuve de transfert standard avec chambre réfrigérée, alimentation | Système de transfert par électrophorèse standard | N/A | N/A | N/A | |||||
11965388
|
Hoefer™
360773 |
Unité verticale double réfrigération Deluxe, grande unité de transfert semi-sèche avec alimentation intégrée | Système de transfert par électrophorèse standard | N/A | N/A | N/A | |||||
11945388
|
Hoefer™
326703 |
Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, unité de transfert semi-sec avec alimentation intégrée | Mini système de transfert pour électrophorèse | N/A | N/A | N/A | |||||
11935388
|
Hoefer™
326223 |
Mini unité verticale Mighty Small™ II Deluxe, mini cuve de transfert Mighty Small™, bloc d’alimentation | Mini système de transfert pour électrophorèse |
2570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Comes with PS300B 300 V, 500 mA, 90 W Power Supply for all units
- Save time and money with a combination package
Spécification
300 V | |
90 w | |
500 mA |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Systèmes de transfert d’électrophorèse standard et mini