Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
Marque:  Hoefer™ SE250-10A-1.0
Code produit. 13409436
  • 820.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Description
Description
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
  • Utilisez deux gels à la fois
  • Effectuez des séparations haute résolution en 45 minutes sans “ smiling ” des bandes
  • Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
  • Volume de tampon : 300 ml
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
Spécification
En61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Jusqu’à 80 %
8 cm
18 cm
12 w
Unité d’électrophorèse
Mini cuve d’électrophorèse verticale, avec accessoires de 1 mm
7 po
500 V