Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
Marque: Hoefer™ SE250-10A-.75
Includes: Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Description
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
- Utilisez deux gels à la fois
- Effectuez des séparations haute résolution en 45 minutes sans “smiling” des bandes
- Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
- Volume du tampon : 300mL
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Mini unité d’électrophorèse verticale, complète avec accessoires 0,75mm | |
45°C | |
0,2 in | |
10,14 oz. | |
3,14 in | |
6,49 in | |
16,5 cm | |
6,29 in | |
6,29 in | |
500 V | |
500 mA |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
15°C à 30°C | |
0,07 cm | |
300 mL | |
8 cm | |
3,93 in | |
10 cm | |
16 cm | |
16 cm | |
12 w |