Learn More
Hoefer™ Mini systèmes d’électrophorèse verticale Mighty Small™ II
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
Marque:  Hoefer™ SE260-10A-.75
Code produit. 10137294
  • 829.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Le système SE250 basique comprend : chambre pour tampon supérieure, chambre pour tampon inférieure, couvercle de sécurité verrouillable avec câbles, dix plaques en verre 10 x 8 cm, deux plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10 x 8 cm, quatre pinces à ressort, joint pour gel, calque avec positionnement des puits, espaceur. Le système SE250 complet comprend aussi : Support de coulage pour deux gels, deux peignes à 10 puits d’épaisseur 0,75 mm et deux paires d’espaceurs d’épaisseur 0,75 mm. Le système SE260 basique comprend les mêmes articles que le système SE250 basique, à l’exception des plaques en verre et en oxyde d’aluminium. Le système SE260 complet comprend en plus un support de coulage pour deux gels, dix plaques en verre 10,5 x 10 cm, cinq plaques entaillées en oxyde d’aluminium 10,5 x 10 cm et deux peignes à 10 puits et deux paires d’espaceurs (d’épaisseur soit 0,75 mm, soit 1,5 mm ; voir tableau de commande).
Description
Description
Combinez les avantages d’un petit format et d’un refroidissement efficace pour un criblage rapide de protéines et acides nucléiques
  • Utilisez deux gels à la fois
  • Effectuez des séparations haute résolution en 45 minutes sans “ smiling ” des bandes
  • Utilisez des plaques en oxyde d’aluminium (fournies avec les modèles spécifiés) pour un refroidissement efficace
  • Volume de tampon : 300 ml
Applications :
Idéales pour l’électrophorèse uniforme et à gradient sur acrylamide, sur agarose, IEF, sur agarose en champ inversé et 2-D
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spécification
Spécification
En61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Chambre pour tampon inférieure, chambre pour tampon supérieure / noyau de refroidissement, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, réceptacle de coulage avec kits de joints d’étanchéité, ensembles de pinces de coulage, cames, plaques en verre, rectangulaires, 10 x 8 cm, plaques d’oxyde d’aluminium, entaillées, 10 x 8 cm, pinces de ressort, peignes, 10 puits, espaceurs en T (0,07 cm), calque avec positionnement des puits, joint de gel
45°C
0,2 in
10,14 oz.
3,14/4,13 po.
6,49 in
16,5 cm
7,08 in
6,29 in
500 V
500 mA
Jusqu’à 80 %
113°F
15°C à 30°C
0,07 cm
300 ml
8/10,5 cm
3,93 in
10 cm
18 cm
16 cm
12 w