Learn More
Hoefer™ Mini-unité d’électrophorèse sous-marine HE 33
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
433.00€ - 626.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Type | Mini-unité d’électrophorèse horizontale sur agarose |
Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
Taille de l’échantillon | Jusqu’à 32 |
Température (impériale) maximale | 122°F |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10646253
|
Hoefer™
HE33B |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau d’exécution, plateau de coulage, joints en mousse, niveau à bulle |
433.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10075904
|
Hoefer™
HE33B |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau d’exécution, plateau de coulage, joints en mousse, niveau à bulle | N/A | ||||||
10754807
|
Hoefer™
HE33-8-1.5 |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration, plateau de coulage, joints mousse, niveau à bulle, 1,5 mm d’épaisseur, peigne 8 puits, peigne arrière | N/A | ||||||
11589533
|
Hoefer™
HE33-8-1.5 |
Ensemble de chambre pour tampon, couvercle de sécurité avec câbles haute tension, plateau de migration, plateau de coulage, joints mousse, niveau à bulle, 1,5 mm d’épaisseur, peigne 8 puits, peigne arrière |
438.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pour des séparations très rapides de fragments de restriction d’ADN dans les gels d’agarose
- La base moulée transparente fait office de dissipateur de chaleur—il suffit de remplir la base avec du liquide de refroidissement et de sceller
- Le refroidissement de l’unité avant un cycle permet d’appliquer des tensions plus élevées sans générer de distorsions de bande ni endommager le gel ou l’unité
- Aucun enregistrement requis pour le coulage
- Verrouillage de sécurité électrique dans le couvercle
Spécification
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Jusqu’à 80 % | |
122°F | |
8,4 oz. | |
9,4 x 5,1 x 2,8 po. (24 x 13 x 7 cm) | |
3,9 in | |
10 cm | |
2,7 in | |
7 cm | |
7 cm | |
15 w |
Mini-unité d’électrophorèse horizontale sur agarose | |
Jusqu’à 32 | |
50°C | |
250 ml | |
9,4 in | |
24 cm | |
5,1 in | |
13 cm | |
2,8 in | |
500 V | |
500 mA |