Learn More
Hoefer™ Supports de gel pour mini systèmes d’électrophorèse verticale
Roulettes faciles à utiliser
Marque:  Hoefer™ SE235
Code produit. 12039857
  • 491.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Support de coulage de gels double SE245
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse verticale SE250, SE260 ou MiniVE
  • Support 4 gels SE235, support 4 gels SE275 et support 10 gels SE215
    • Conviennent pour les gels à concentration et gradient unique
    • Le support SE235 4 gels est conçu pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse SE260 ou MiniVE
    • Les supports SE 275 4 gels et SE215 10 gels sont à utiliser avec le système d’électrophorèse SE250
    Spécification
    Spécification
    Système d’électrophorèse SE260, MiniVE™
    Support de gel
    Corps de coulage avec joint, plaque avec port d’entrée, plaques en verre rectangulaires 10 x 10,5 cm, plaques en oxyde d’aluminium entaillées 10 x 10,5 cm, pinces à ressorts, papier ciré, plaque à faible encombrement, répartiteur de pression en polycarbonate, bouchon noir en vinyle, kit de bouchons de remplissage
    1 à 4